Przejdź do
1.00244
Citric acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
880 g/L
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
impurities
≤200 ppm Sulfated ash, ≤50 ppm In water insoluble matter
color
clear, white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, As: ≤1 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤3 ppm, Hg: ≤1 ppm, Pb: ≤0.5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymeric Blends of Thermoplastic Starch and Polylactide as Sustainable Packaging Materials: This publication uses citric acid monohydrate in the synthesis of biodegradable polymers, highlighting its utility in developing sustainable materials within the industrial manufacturing and environmental sectors (Jozinović A et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): 99.5 - 100.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white or colorless crystals
Appearance of solution (200 g/l; water): clear (≤ 3 NTU) and not more intense in color than reference solution Y₇, BY₇ or GY₇
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.2 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Hg (Mercury): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Fe (Iron, acc. to Reag. Ph  Eur.): suitable to use in the limit test for iron
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Oxalates (as C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash: ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 8.8 %
Corresponds to ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Replaces: CX1725-1; CX1725-3; CX1725
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?