Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy 89-91%, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
89.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
expl. lim.
10-45.5 % (v/v)
impurities
≤0.02 ppm Ag (Silver), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Ba (Barium), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Cr (Chromium), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Ni (Nickel), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.10 ppm Bi (Bismuth), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm NH? (Ammonium), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤10 ppm Sulfite (SO3), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤5 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Sulphate (SO4), ≤500 ppm Acetic acid (CH3COOH)
color
APHA: ≤10
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Barwa: ≤ 10 Hazen
Kwas octowy (CH₃COOH): ≤ 500 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 5 ppm
Siarczyn (SO₃): ≤ 10 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 5 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0.05 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.10 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.05 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,02 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,02 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 2 ppm
Ge (German): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 0.1 ppm
Li (Lit): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.05 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,02 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 10 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,05 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.02 ppm
Sr (stront): ≤ 0,02 ppm
Ti (tytan): ≤ 0,1 ppm
Tl (tal): ≤ 0,05 ppm
V (wanad): ≤ 0.05 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,05 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Substancje nielotne: ≤ 10 ppm
Test rozcieńczenia: pomyślny wynik testu
ACS
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy 89-91%
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?