Przejdź do
1.00264
Formic acid
98%-100%, for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Kwas metanowy, kwas mrówkowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy 98-100%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤500 ppm Acetic acid (CH3COOH)
evapn. residue
≤10 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤10 ppm
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.020 ppm, Al: ≤0.050 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.020 ppm, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cd: ≤0.050 ppm, Co: ≤0.020 ppm, Cr: ≤0.050 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, Ge: ≤0.050 ppm, K: ≤0.10 ppm, Li: ≤0.020 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Mn: ≤0.050 ppm, Mo: ≤0.020 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.050 ppm, Pb: ≤0.020 ppm, Sr: ≤0.020 ppm, Ti: ≤0.10 ppm, Tl: ≤0.050 ppm, V: ≤0.050 ppm, Zn: ≤0.050 ppm, Zr: ≤0.10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Click here for more information.
do analizy EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Application
  • Zmodyfikowana metoda QuEChERS w połączeniu z ultra wydajną chromatografią cieczową i tandemową spektrometrią mas do wykrywania kwasu cyklopiazonowego w paszach: Badanie to pokazuje zastosowanie 98-100% kwasu mrówkowego w zmodyfikowanej metodzie QuEChERS, zwiększając skuteczność wykrywania toksyn w paszach dla zwierząt, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa żywności i zdrowia środowiska (Peng et al., 2024).
  • Adaptacja ekstrakcji sorpcyjnej w fazie tkaninowej jako innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do przenoszenia i ekstrakcji próbek w analizie farmakokinetycznej, a następnie oznaczania LC-MS lewofloksacyny w próbkach osocza: Badanie to wykorzystuje kwas mrówkowy w opracowywaniu zaawansowanych metod ekstrakcji do analizy farmakokinetycznej, krytycznej dla rozwoju leków i monitorowania terapeutycznego w badaniach farmaceutycznych (Ekin Dolaksız et al., 2024).
  • Opracowanie i walidacja metody oznaczania stabilności glicyryzyny za pomocą RP-HPLC-DAD: zastosowanie do ekstraktu z lukrecji gładkiej: W badaniach wykorzystano kwas mrówkowy w analizach chromatograficznych w celu zapewnienia stabilności i jakości związków ziołowych, istotnych zarówno w dziedzinie farmacji, jak i biotechnologii (Lyngdoh i in., 2024).
Analysis Note
Test (alkalimetryczny)≥ 98.0 %Kolor≤ 10 HazenKwas octowy (CH₃COOH)≤ 500 ppmChlorek (Cl)≤ 5 ppmSiarczan (SO₄)≤ 5 ppmSiarczyn (SO₃)≤ 10 ppmMetale ciężkie (jak Pb)≤ 10 ppmAg (srebro)≤ 0,020 ppmAl (aluminium)≤ 0,050 ppmBa (Bar)≤ 0,050 ppmBe (Beryl)≤ 0,020 ppmBi (bizmut)≤ 0,10 ppmCa (Wapń)≤ 0,20 ppmCd (Kadm)≤ 0,050 ppmCo (Kobalt)≤ 0,020 ppmCr (chrom)≤ 0,050 ppmCu (Miedź)≤ 0,020 ppmFe (Żelazo)≤ 2,0 ppmGe (german)≤ 0,050 ppmK (Potas)≤ 0,10 ppmLi (lit)≤ 0,020 ppmMg (Magnez)≤ 0,50 ppmMn (Mangan)≤ 0,050 ppmMo (molibden)≤ 0,020 ppmNH₄ (amon)≤ 10 ppmNa (Sód)≤ 0,50 ppmNi (Nikiel)≤ 0,050 ppmPb (Ołów)≤ 0,020 ppmSr (stront)≤ 0,020 ppmTi (tytan)≤ 0,10 ppmTl (Tal)≤ 0,050 ppmV (Wanad)≤ 0,050 ppmZn (cynk)≤ 0,050 ppmZr (cyrkon)≤ 0,10 ppmPozostałość po odparowaniu≤ 10 ppmTest rozcieńczeniaprzechodzi testACS, Ph Eur-Reagent
Data ważności : patrz etykieta produktu
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy 98-100%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?