Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing R1-R7
product line
Certipur®
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw zawiera siedem kuwet zawierających wzorce referencyjne koloru czerwonego (oznaczone kolejno od R1 do R7) oraz 3 puste kuwety na próbki. Roztwory są wytwarzane z 2 roztworów soli metali pierwotnych chlorku żelaza(III) i chlorku kobaltu(II), zgodnie z rozdziałem 2.2.2 "Stopień zabarwienia cieczy" Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.).
Application
Wzorce referencyjne koloru są stosowane jako wzorce kalibracyjne i/lub wzorce kontroli jakości do pomiaru stopnia zabarwienia roztworów zgodnie z Ph. Eur. Metoda 1.
Features and Benefits
- Gotowe do użycia roztwory
- Przygotowane i zakwalifikowane zgodnie z Ph. Eur.
- Stabilne roztwory o okresie trwałości wynoszącym 3 lata
- Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy dla skutecznego systemu zarządzania jakością
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
WGK
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?