Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Assay:
≥47% (acidimetric)
Form:
liquid
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kwas bromowodorowy 47%, EMPLURA®
vapor pressure
10.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥47% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.002% Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤0.005% Sulfate and sulphite (as SO4), ≤0.01% Non volatile matter, ≤0.05% Chloride (Cl)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania lotnych kwasów nieorganicznych w powietrzu w miejscu pracy: Kwas bromowodorowy jest stosowany do walidacji metodologii oceny jakości powietrza w miejscach pracy, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z normami ochrony zdrowia środowiska. To zastosowanie podkreśla zasadniczy charakter 47% kwasu bromowodorowego w utrzymaniu bezpieczeństwa chemicznego w środowiskach przemysłowych (Kowalska i Szewczyńska, 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 47 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Fosforan, fosforyn (jako PO₄): ≤ 0.002 %
Siarczany i siarczyny (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje nielotne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Fosforan, fosforyn (jako PO₄): ≤ 0.002 %
Siarczany i siarczyny (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje nielotne: ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas bromowodorowy 47%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?