Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Nazwa produktu
Kwas bromowodorowy 47%, for analysis EMSURE® ACS,ISO
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
10.6 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
47.0-49.0% HBr
impurities
≤0.01 ppm Se (Selenium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Al (Aluminium), ≤0.1 ppm As (Arsenic), ≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤2 ppm Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤20 ppm Iodide (I), ≤200 ppm Chloride (Cl), ≤30 ppm Sulfate and sulphite (as SO4), ≤5 ppm Heavy metals (ACS), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤20 ppm (as sulfate)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Jodek (I): ≤ 20 ppm
Fosforan, fosforyn (jako PO₄): ≤ 2 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 5 ppm
Metale ciężkie (ACS): ≤ 5 ppm
Siarczan i siarczyn (jako SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.1 ppm
As (Arsen): ≤ 0,1 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,1 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,05 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,02 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,1 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.02 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,1 ppm
Ge (German): ≤ 0,05 ppm
K (Potas): ≤ 0,1 ppm
Li (Lit): ≤ 0,02 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,05 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,05 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.02 ppm
Se (Selen): ≤ 0.01 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.02 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0.1 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.05 ppm
V (Wanad): ≤ 0.05 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,1 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 20 ppm
Zgodny z ACS, ISO
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas bromowodorowy 47%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?