Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
263,00 zł
Nazwa produktu
Kwas fluorowodorowy 38-40%, EMPLURA®
Quality Segment
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
38-40% Hf
impurities
≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.002% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfite (SO?), ≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
ign. residue
≤0.002% (as sulfate)
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Heksafluorokrzemian (SiF₆): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Siarczyn (SO₃): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 0,002 %
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fluorowodorowy 38-40%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?