The molecular weight of Hydroiodic acid is 127.91 g/mol. This product is a solution with a minimum concentration of 57%. The exact concentration is lot-specific and reported on the Certificate of Analysis. A lot released at exactly 57%, with a density of 1.70 g/mL, will have a molarity of 7.57. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/100341#product-documentation
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
22 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 40 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Assay:
≥57% (acidimetric)
Form:
liquid
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kwas jodowodorowy 57%, EMPLURA®
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥57% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl), ≤0.06% Non volatile matter
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 57 %
Chlorki i bromki (jako Cl): ≤ 0,03 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje nielotne: ≤ 0,06 %
Chlorki i bromki (jako Cl): ≤ 0,03 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje nielotne: ≤ 0,06 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas jodowodorowy 57%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
분자량을 좀 알 수 있을까요?