Przejdź do
1.00382
Kwas DL-jabłkowy
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas DL-hydroksysukcynowy, kwas hydroksybutanodiowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
230-022-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
349 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
transition temp
flash point 203 °C
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: 128 - 132 °C
Skręcalność optyczna (20 %; woda): -0,1 - 0,1 °
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Substancje pokrewne (HPLC) (zanieczyszczenie A (kwas fumarowy)): ≤ 1.0 %
Substancje pokrewne (HPLC) (zanieczyszczenie B (kwas maleinowy)): ≤ 0,05 %
Substancje pokrewne (HPLC) (wszelkie inne zanieczyszczenia): ≤ 0,1 %
Substancje pokrewne (HPLC) (suma wszystkich innych zanieczyszczeń): ≤ 0,5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas DL-jabłkowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
397.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
203 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)