Przejdź do
1.00403
Tlenek molibdenu(VI)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Trójtlenek molibdenu, bezwodny kwas molibdenowy, bezwodnik molibdenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Form:
solid
Solubility:
0.49 g/L
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
solid
potency
2689 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie strąceniowe): ≥ 99,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan, arsenian, krzemian (jako PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek molibdenu(VI)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)