Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł | |
unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł | |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł | |
unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4840,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4960,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5240,00 zł | |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5250,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
® 250-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna HPLC, niestandardowe opakowanie, należy określić materiał opakowania
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® 250-4,6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?