Przejdź do
1.00427
® Listeria agar (baza) wg. OTTAVIANI i AGOSTI
ISO 11290, For the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria sp.
Synonim(y):
Agar selektywny dla Listeria
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, ISO 11290
reg. compliance
FDA (BAM)
product line
ChromoCult®
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 70 g/L in H2O)
solubility
70 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement (1.00432), ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement (1.00439)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
General description
Agar Listeria wg. OTTAVIANI i AGOSTI zawiera chromogenny związek 5-bromo-4-chloro-3-indoliloβ-D-glukopiranozyd, który jest substratem do wykrywania β-glukozydazy. Enzym ten jest powszechny we wszystkich Listeria, które pojawiają się jako niebiesko-zielone kolonie na pożywce. Odróżnienie Listeria monocytogenes od niepatogennych Listeria sp. osiąga się poprzez produkcję fosfolipazy C specyficznej dla fosfatydyloinozytolu (PI-PLC). Listeria monocytogenes hydrolizuje specyficzny oczyszczony substrat dodany do pożywki, tworząc nieprzezroczystą aureolę wokół kolonii. Większość Listeria ivanovii również wytwarza nieprzezroczystą aureolę wokół kolonii po 48 godzinach inkubacji. Inhibitory zawarte w pożywce ograniczają wzrost większości patogenów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także drożdży i grzybów. Agar jest środkiem zestalającym, podczas gdy chlorek litu, kwas nalidyksowy i cykloheksymid zapewniają selektywność.
Application
Agar ChromoCult® Listeria (baza) jest używany do izolacji i różnicowania Listeria monocytogenes i innych Listeria sp. z żywności i paszy dla zwierząt, próbek środowiskowych w obszarze produkcji żywności i obchodzenia się z żywnością oraz innych materiałów.
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawy
Wygląd (klarowność): lekko opalizujący do opalizującego
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50%
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystym halo
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50%
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystym halo
Wzrost (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): bez limitu
Kolonie (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): niebieskozielone kolonie bez nieprzezroczystej aureoli
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Inkubacja: 44 ± 4 godziny w 37 ± 1 °C
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Odzysk na poziomie 50% jest równoważny wartości produktywności 0,5.
Podana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I would like to know if the plates in question analyze total coliforms and Escherichia coli?
    1 answer
    1. This reference 100427 corresponds to dehydrated medium to be prepared and pour into plates (not ready-to-use plates).
      This medium is designed for the isolation and differentiation of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. from food and animal feed, environmental samples in the area of food production and food handling and other materials.
      This culture medium complies with the specifications given by EN ISO 11290, FDA-BAM and APHA.
      The strains used in quality control are: Listeria monocytogenes (productivity - recovery should be >50% - blue/green colonies with halo), Listeria inocua and Escherichia coli (selectivity - you should have a total inhibition of the growth), Enterococcus faecalis (specificity - blue/green colonies without halo).