Przejdź do
1.00441
Nitric acid
65%, Suprapur®
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
673,00 zł
1 L
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38060304
Assay:
65%
Concentration:
65%
Form:
liquid
673,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy 65%, Suprapur®
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
65%
form
liquid
concentration
65%
technique(s)
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
water: soluble
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Nitric acid can be used for:
  • Trace Metal Analysis: It is used in the digestion process for trace elements analysis, helping to identify potential contaminants such as heavy metals in the cigarette liquid samples).
  • Sample Preparation: Employed in the digestion and dissolution of samples before analysis.
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 65,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 50 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 200 ppb
Ag (Srebro): ≤ 0.5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 10.0 ppb
As (Arsen): ≤ 0.5 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.1 ppb
Ba (Bar): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppb
Ca (Wapń): ≤ 10.0 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1.0 ppb
Cu (Miedź): ≤ 0.5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 2.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.1 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0.1 ppb
Hg (Mercury): ≤ 1.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 10.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 10.0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0.5 ppb
Na (Sód): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 5.0 ppb
Pb (Ołów): ≤ 2.0 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0,5 ppb
Sn (Cyna): ≤ 0,5 ppb
Sr (Stront): ≤ 0,5 ppb
Ti (Tytan): ≤ 1,0 ppb
Tl (Tal): ≤ 0.5 ppb
V (Wanad): ≤ 0.5 ppb
Zn (Cynk): ≤ 2.0 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 1.0 ppb
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 2 ppm
Rzeczywiste wartości analizy podlegają nieuniknionym systematycznym zmianom w tym zakresie stężeń
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym zmianom
w tym zakresie stężeń.
Other Notes
Zastępuje: 441; 441-3; 441-2
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 65%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the thread size of 1004411000 in order to obtain a dispenser?
    1 answer
    1. The bottle has S40 threads, which are specific to the product. Unfortunately, there is no dispenser available that fits those threads directly.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review