Przejdź do
1.00455
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-714-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38060101
Assay:
≥98.5% (acidimetric)
Form:
liquid
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Coated glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy dymiący 100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
56 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
liquid
ign. residue
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
solubility
water: soluble 1000 g/L at 20 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤300 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.20 ppm, As: ≤0.01 ppm, Ba: ≤0.02 ppm, Be: ≤0.02 ppm, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.15 ppm, Cd: ≤0.02 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.10 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, K: ≤0.10 ppm, Li: ≤0.02 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.02 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.05 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.10 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.02 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
do analizy EMSURE® Reag. Ph Eur
Application
  • Wieloskalowe modelowanie chemii radiacyjnej plutonu w roztworach kwasu azotowego: Badania te podkreślają krytyczne zastosowanie dymiącego kwasu azotowego w badaniu chemii radiacyjnej plutonu, niezbędnej dla nauki o materiałach jądrowych i zapewnienia bezpieczeństwa w procesach przemysłowych z udziałem materiałów radioaktywnych (Kynman et al., 2024).
  • Optymalizacja parametrów druku 3D dla ceramiki z tlenku glinu w oparciu o test ortogonalny: Badanie pokazuje rolę kwasu azotowego w przetwarzaniu i optymalizacji materiałów do zastosowań w druku 3D, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju technik produkcyjnych w materiałoznawstwie i sektorach przemysłowych (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny)≥ 98.5 %TożsamośćTest pozytywnyTest rozcieńczeniaTest zaliczonyChlorek (Cl)≤ 10 ppmMetale ciężkie (jak Pb)≤ 5 ppmSiarczan (SO₄)≤ 300 ppmAg (srebro)≤ 0,02 ppmAl (Aluminium)≤ 0,20 ppmAs (Arsen)≤ 0,01 ppmBa (Bar)≤ 0,02 ppmBe (beryl)≤ 0,02 ppmBi (bizmut)≤ 0,10 ppmCa (Wapń)≤ 0,15 ppmCd (Kadm)≤ 0,02 ppmCo (Kobalt)≤ 0,02 ppmCr (chrom)≤ 0,10 ppmCu (Miedź)≤ 0,02 ppmFe (Żelazo)≤ 2,0 ppmGe (german)≤ 0,05 ppmK (Potas)≤ 0,10 ppmLi (lit)≤ 0,02 ppmMg (Magnez)≤ 0,05 ppmMn (Mangan)≤ 0,02 ppmMo (molibden)≤ 0,02 ppmNa (Sód)≤ 0,50 ppmNi (Nikiel)≤ 0,05 ppmPb (Ołów)≤ 0,02 ppmSr (stront)≤ 0,02 ppmTi (Tytan)≤ 0,10 ppmTl (Tal)≤ 0,05 ppmV (Wanad)≤ 0,02 ppmZn (cynk)≤ 0,05 ppmZr (cyrkon)≤ 0,10 ppmPozostałość po zapłonie (jako SO₄)≤ 50 ppmZgodnie z właściwościami chemicznymi kwasu azotowego 100% wpływ światła może powodować powstawanie tlenków azotu.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy dymiący 100%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?