Przejdź do
1.00489
Dwuwodny kwas szczawiowy
Suprapur®
Synonim(y):
Kwas etanodiowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(COOH)2 · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-634-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric)
Form:
solid
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
AAS: suitable
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
solubility
water: >100 g/L at 25 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 ppb, phosphate (PO43-): ≤500 ppb, sulfate (SO42-): ≤2000 ppb
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
cation traces
Ag: ≤10 ppb, Al: ≤20 ppb, As: ≤1.0 ppb, Au: ≤1.0 ppb, Ba: ≤100 ppb, Be: ≤1.0 ppb, Bi: ≤1.0 ppb, Ca: ≤100 ppb, Cd: ≤50 ppb, Co: ≤5 ppb, Cr: ≤10 ppb, Cu: ≤5 ppb, Fe: ≤50 ppb, Ga: ≤1.0 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, In: ≤1.0 ppb, K: ≤200 ppb, Li: ≤5 ppb, Mg: ≤20 ppb, Mn: ≤5 ppb, Mo: ≤5 ppb, Na: ≤100 ppb, Ni: ≤10 ppb, Pb: ≤10 ppb, Pt: ≤1.0 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Sn: ≤5 ppb, Sr: ≤100 ppb, Ti: ≤5 ppb, Tl: ≤1.0 ppb, U: ≤1.0 ppb, V: ≤10 ppb, Zn: ≤20 ppb
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kontrolowana atmosferą reakcyjną termiczna konwersja ferrocenu do nanomateriałów hematytu i cementytu - badania strukturalne i spektroskopowe...: Niniejsze badanie dotyczy konwersji ferrocenu do nanomateriałów hematytu i cementytu w kontrolowanych warunkach termicznych. Przeanalizowano właściwości strukturalne i spektroskopowe otrzymanych materiałów, zapewniając wgląd w ich potencjalne zastosowania w różnych dziedzinach chemii i materiałoznawstwa (Kundu et al., 2024).
  • Wgląd w półprzewodnikową reakcję termiczną karboksaldehydu ferrocenowego napędzaną współrekursorem, prowadzącą do powstania nanomateriału hematytu: A Reaction Kinetic Study..: Niniejsze badania koncentrują się na reakcji termicznej karboksaldehydu ferrocenu w stanie stałym z dwuwodnym kwasem szczawiowym, prowadzącej do powstania nanomateriału hematytowego. Badanie zapewnia szczegółową kinetykę reakcji i potencjalne zastosowania w katalizie i materiałoznawstwie (Chakraborty et al., 2023).
  • Struktura supramolekularna bambusa poddanego obróbce mikrofalowej do produkcji nanocelulozy zawierającej ligninę za pomocą dihydratu kwasu szczawiowego...: W artykule zbadano zastosowanie dwuwodnego kwasu szczawiowego w mikrofalowej obróbce bambusa w celu wytworzenia nanocelulozy zawierającej ligninę. Proces ten poprawia właściwości materiałowe nanocelulozy, oferując zastosowania w zrównoważonych materiałach i bioinżynierii (Wang et al., 2023).
  • Termo-mechaniczno-chemiczna dekonstrukcja celulozy do produkcji nanokryształów celulozy metodą reaktywnego przetwarzania..: W niniejszym opracowaniu przedstawiono metodę wytwarzania nanokryształów celulozy z wykorzystaniem termomechaniczno-chemicznej dekonstrukcji za pomocą dwuwodnego kwasu szczawiowego. Otrzymane nanokryształy mają potencjalne zastosowanie w biokompozytach i nanomateriałach (Guiao et al., 2022).
  • Tworzenie i ewolucja struktury nanopłytek skrobiowych za pomocą głęboko eutektycznego rozpuszczalnika chlorku choliny/dihydratu kwasu szczawiowego..: W niniejszym badaniu zbadano tworzenie nanopłytek skrobi przy użyciu głęboko eutektycznego rozpuszczalnika zawierającego chlorek choliny i dwuwodny kwas szczawiowy. Badanie podkreśla ewolucję strukturalną i potencjalne zastosowania w nauce o żywności i inżynierii materiałowej (Xiao et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, kal. jako dwuwodzian): ≥ 99.5 %
Chlorek (Cl): ≤ 5000 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 500 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 2000 ppb
Ag (Srebro): ≤ 10 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsen): ≤ 1.0 ppb
Au (Złoto): ≤ 1.0 ppb
Ba (Bar): ≤ 100 ppb
Be (Beryl): ≤ 1.0 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 1.0 ppb
Ca (Wapń): ≤ 100 ppb
Cd (Kadm): ≤ 50 ppb
Co (Kobalt): ≤ 5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 10 ppb
Cu (Miedź): ≤ 5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 50 ppb
Ga (Gal): ≤ 1.0 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1.0 ppb
In (Indium): ≤ 1.0 ppb
K (Potas): ≤ 200 ppb
Li (Lit): ≤ 5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 20 ppb
Mn (Mangan): ≤ 5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 5 ppb
Na (Sód): ≤ 100 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 10 ppb
Pb (Ołów): ≤ 10 ppb
Pt (Platyna): ≤ 1.0 ppb
Sb (Antymon): ≤ 1.0 ppb
Sn (Cyna): ≤ 5 ppb
Sr (Stront): ≤ 100 ppb
Ti (Tytan): ≤ 5 ppb
Tl (Tal): ≤ 1.0 ppb
U (Uran): ≤ 1.0 ppb
V (Wanad): ≤ 10 ppb
Zn (Cynk): ≤ 20 ppb
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)