Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 798,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
798,00 zł
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
ign. residue
≤500 ppm (as sulfates)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
122 °C
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm, iodide (I-): ≤10 ppm, nitrate (NO3-): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm
application(s)
histology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Analiza histologiczna i chemiczna metali ciężkich w nerkach i skrzelach Boops boops: Centra melanomakrofagów i komórki pręcików jako biomarkery środowiskowe...: W badaniu tym wykorzystano kwas okresowy do analitycznej charakterystyki metali ciężkich w organizmach morskich, zapewniając wgląd w biomarkery środowiskowe istotne dla analizy chemicznej w środowisku wodnym (Lauriano ER et al., 2022).
- Histochemiczne badanie wpływu zakażenia Haemonchus contortus lub Teladorsagia circumcincta u jagniąt na mucyny jelitowe...: Badanie interakcji między infekcjami pasożytniczymi a powierzchniami błony śluzowej, w którym można zastosować okresowe barwienie kwasem do analizy węglowodanów mucyny (Savoian MS et al., 2016).
Analysis Note
Kwas jodowy (kwasomierz): ≤ 0.5 %
Chlorek, chloran, bromek, bromian (jako Cl): ≤ 100 ppm
Jodek (I): ≤ 10 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczany): ≤ 500 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas okresowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?