Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1730,00 zł
Nazwa produktu
kwas ortofosforowy 85%, Suprapur®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
85%
form
liquid
sustainability
Sustainability features
technique(s)
AAS: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Opracowanie zielonej metody micelarnej HPLC-DAD do jednoczesnego oznaczania niektórych kombinacji sulbaktamów stosowanych w schemacie COVID-19: Niniejsze badanie przedstawia zieloną metodologię analityczną wykorzystującą micelarną wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją diodową (HPLC-DAD). Jest ona stosowana w szczególności do jednoczesnego oznaczania sulbaktamu i innych związków w schematach leczenia COVID-19, prezentując zastosowanie kwasu orto-fosforowego w regulacji pH fazy ruchomej w celu poprawy wydajności analitycznej i skuteczności separacji (Ragab GH, Saleh HM, Abdulla NM, Bahgat EA, 2023).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 500 ppb
Fluorek (F): ≤ 500 ppb
Azotan (NO₃): ≤ 500 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Ag (Srebro): ≤ 20 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsen): ≤ 25 ppb
Au (Złoto): ≤ 20 ppb
Ba (Bar): ≤ 20 ppb
Be (Beryl): ≤ 50 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 50 ppb
Ca (Wapń): ≤ 50 ppb
Cd (Kadm): ≤ 20 ppb
Co (Kobalt): ≤ 20 ppb
Cr (Chrom): ≤ 50 ppb
Cu (Miedź): ≤ 25 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 200 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 2 ppb
K (Potas): ≤ 50 ppb
Li (Lit): ≤ 20 ppb
Mg (Magnez): ≤ 20 ppb
Mn (Mangan): ≤ 20 ppb
Mo (Molibden): ≤ 20 ppb
Na (Sód): ≤ 100 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 25 ppb
Pb (Ołów): ≤ 20 ppb
Pt (Platyna): ≤ 100 ppb
Sb (Antymon): ≤ 800 ppb
Sn (Cyna): ≤ 50 ppb
Sr (Stront): ≤ 20 ppb
Tl (Tal): ≤ 20 ppb
V (Wanad): ≤ 20 ppb
Zn (Cynk): ≤ 25 ppb
Zr (cyrkon): ≤ 50 ppb
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym
wahaniom w tym zakresie stężeń.
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under kwas ortofosforowy 85%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?