Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Nazwa produktu
kwas ortofosforowy 99%, cryst. for analysis EMSURE®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
2740 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
sustainability
Sustainability features
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
750-850 g/L
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.84 g/cm3 at 38 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 ppm, fluoride (F-): ≤0.5 ppm, nitrate (NO3-): ≤2 ppm, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 ppm
cation traces
As: ≤1 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤1 ppm, Co: ≤1 ppm, Cu: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤5 ppm, Mg: ≤1 ppm, Mn: ≤1 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm, Sb: ≤1 ppm, Zn: ≤1 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 2 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 2 ppm
Fosforyn i hipofosforyn (jako H₃PO₃): ≤ 500 ppm
Fluorek (F): ≤ 0.5 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 20 ppm
Cd (Kadm): ≤ 1 ppm
Co (Kobalt): ≤ 1 ppm
Cu (Miedź): ≤ 1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 1 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 1 ppm
Pb (Ołów): ≤ 1 ppm
Sb (Antymon): ≤ 1 ppm
Zn (Cynk): ≤ 1 ppm
Kwasy lotne (jako CH₃COOH): ≤ 20 ppm
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 20 ppm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under kwas ortofosforowy 99%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?