Przejdź do
1.00617
Sulfate Cell Test, photometric
photometric, 50-500 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek siarczanowych, photometric, 50-500 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
50-500 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
cannabis testing
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 50 - 500 mg/l SO₄²- Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E i ASTM D516-11.
Spectroquant® Sulfate Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony siarczanowe reagują z jonami baru tworząc lekko rozpuszczalny siarczan baru. Powstałe zmętnienie jest mierzone fotometrycznie (metoda turbidymetryczna).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami o średnicy 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek siarczanowych
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Co się dzieje?
WGK 1
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)