Przejdź do
1.00684
Kwas sulfanilowy
for elemental analysis
Synonim(y):
Kwas 4-aminobenzenosulfonowy, kwas anilino-4-sulfonowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Form:
solid
Produkt 1.00684 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
General description
do analizy elementarnej
Application
Wzorzec kwasu sulfanilowego do analizy elementarnej do analizy. CAS 121-57-3, numer WE 204-482-5, wzór chemiczny NH₂C₆H₄SO₃H.
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR)zgodnośćZawartość C (średnia wartość pięciokrotnego oznaczenia)41.3 - 41.8 %Zawartość H (średnia wartość pięciokrotnego oznaczenia)3.9 - 4.3 %Zawartość N (średnia wartość pięciokrotnego oznaczenia)7.7 - 8.3 %Zawartość O (średnia wartość pięciokrotnego oznaczenia)27.5 - 28.5 %Zawartość S (średnia wartość pięciokrotnego oznaczenia)18.2 - 18.8 %Woda (według Karla Fischera)≤ 0.5 %Nadaje się do oznaczania C, H, N, O, S
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas sulfanilowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-57-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)