Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-677-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
potency
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-16.5 °C
transition temp
flash point 131.5 °C
density
1.325 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Niskotemperaturowa synteza hierarchicznych mikrostruktur Bi(2)S(3) poprzez współstrącanie i proces trawienia w środowisku wodnym: Badanie to podkreśla zastosowanie kwasu tioglikolowego w syntezie mikrostruktur siarczku bizmutu, wykazując jego rolę w ułatwianiu reakcji niskotemperaturowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zaawansowanych materiałów w różnych zastosowaniach przemysłowych (Carrasco-González et al., 2024).
- CdS Semiconductor Quantum Dots; Facile Synthesis, Application as Off Fluorescent Sensor for Detection of Lead (Pb(2+)) Ions and Catalyst for Degradation. Ions and Catalyst for Degradation of Dyes from Water: Badanie bada rolę kwasu tioglikolowego w syntezie kropek kwantowych do systemów monitorowania i oczyszczania środowiska, odzwierciedlając jego krytyczne zastosowanie w bezpieczeństwie środowiskowym i nanotechnologii (Farahmandzadeh et al., 2023).
Analysis Note
Opis: klarowna, bezbarwna ciecz
Tożsamość: zgodna z
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99 %
Rozpuszczalność (USP): zgodna z
Wrażliwość (USP): zgodna z
Fe (żelazo): ≤ 0,00005 %
Chlor związany organicznie: ≤ 0,05 % Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 % .01 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Stwierdzenie testu dotyczy daty testu. Należy spodziewać się stopniowego zmniejszania zawartości substancji, zwłaszcza w wyższych temperaturach.
Tożsamość: zgodna z
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99 %
Rozpuszczalność (USP): zgodna z
Wrażliwość (USP): zgodna z
Fe (żelazo): ≤ 0,00005 %
Chlor związany organicznie: ≤ 0,05 % Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 % .01 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Stwierdzenie testu dotyczy daty testu. Należy spodziewać się stopniowego zmniejszania zawartości substancji, zwłaszcza w wyższych temperaturach.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas tioglikolowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?