Przejdź do
1.00714
Sulfuric acid
96%, Suprapur®
Synonim(y):
Sulfuric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥95% (acidimetric), 96%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 96%, Suprapur®
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥95% (acidimetric), 96%
form
liquid
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppb, nitrate (NO3-): ≤200 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤1.0 ppb, Al: ≤5.0 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1.0 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤5.0 ppb, Cd: ≤1.0 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1.0 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5.0 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, Hg: ≤2.0 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤2.0 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤5.0 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, NH4+: ≤1.0 ppm, Na: ≤10.0 ppb, Ni: ≤2.0 ppb, Pb: ≤1.0 ppb, Pt: ≤0.5 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Se: ≤1.0 ppb, Sn: ≤1.0 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤1.0 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤2.0 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 95,0 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 100 ppb
Azotan (NO₃): ≤ 200 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Srebro): ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 5.0 ppb
As (Arsen): ≤ 0.5 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.5 ppb
Ba (Bar): ≤ 1.0 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppb
Ca (Wapń): ≤ 5.0 ppb
Cd (Kadm): ≤ 1.0 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1.0 ppb
Cu (Miedź): ≤ 0.5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 5.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1.0 ppb
Hg (Mercury): ≤ 2.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 2.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 5.0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0.5 ppb
NH₄ (Amon): ≤ 1.0 ppm
Na (Sód): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 2.0 ppb
Pb (Ołów): ≤ 1.0 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antymon): ≤ 1.0 ppb
Se (Selen): ≤ 1.0 ppb
Sn (Cyna): ≤ 1.0 ppb
Sr (Stront): ≤ 0.5 ppb
Ti (Tytan): ≤ 1.0 ppb
Tl (Tal): ≤ 0.5 ppb
V (Wanad): ≤ 0.5 ppb
Zn (Cynk): ≤ 2.0 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 0.5 ppb
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 2 ppm
Pozostałość po zapłonie: ≤ 2 ppm
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym
wahaniom w tym zakresie stężeń.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 96%
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?