Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 78,50 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 958,00 zł |
Informacje o tej pozycji
78,50 zł
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 25%, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥25% (alkalimetric)
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Be (Beryllium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Cu (Copper), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Cd (Cadmium), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Pb (Lead), ≤0.050 ppm Al (Aluminium), ≤0.050 ppm Ba (Barium), ≤0.050 ppm Cr (Chromium), ≤0.050 ppm Ge (Germanium), ≤0.050 ppm Mg (Magnesium), ≤0.050 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.050 ppm Tl (Thallium), ≤0.100 ppm Bi (Bismuth), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Ti (Titanium), ≤0.100 ppm Zn (Zinc), ≤0.100 ppm Zr (Zirconium), ≤0.2 ppm Nitrate (NO3), ≤0.200 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤2 ppm NH? (Ammonium), ≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
bp
103 °C/1013 hPa
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,5 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0.020 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
As (Arsen): ≤ 0,010 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,050 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.010 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,100 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,200 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,020 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (chrom): ≤ 0.050 ppm
Cu (miedź): ≤ 0.010 ppm
Fe (żelazo): ≤ 0.100 ppm
Ge (german): ≤ 0.050 ppm
K (potas): ≤ 0.100 ppm
Li (Lit): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.050 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.020 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,100 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,050 ppm
V (Wanad): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0.100 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,100 ppm
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 2 ppm
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 5 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 25%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?