Przejdź do
1.00732
Sulfuric acid
95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sulfuric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97% (alkalimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Safebreak bottle (glass/PE)
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble (caution ! development of heat)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.05 ppm, As: ≤0.01 ppm, Ba: ≤0.05 ppm, Be: ≤0.01 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.02 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.05 ppm, NH4+: ≤2 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analiza magnetycznego rezonansu jądrowego chemicznie usieciowanego dozymetru żelowego z błękitem żelazowo-metylotymolowym i alkoholem poliwinylowym...: Naukowcy zastosowali NMR do analizy dozymetru żelowego z błękitem żelazowo-metylotymolowym i alkoholem poliwinylowym, wykazując jego potencjał do dokładnych pomiarów dawki promieniowania w zastosowaniach medycznych i przemysłowych (Eyadeh et al., 2019).
  • Dyskryminacyjne wykrywanie pirofosforanu przy użyciu nowego tripodalnego tetraminowego dinuklearnego kompleksu Zn(II) w metodzie wypierania wskaźnika: W pracy przedstawiono nową metodę wykrywania pirofosforanu przy użyciu kompleksu Zn(II) i błękitu metylotymolowego w metodzie wypierania wskaźnika, podkreślając jej selektywność i skuteczność (Watchasit et al., 2014).
  • Bezpośrednia kolorymetryczna detekcja jonów miedzi(II) w próbkach przy użyciu gradientów dyfuzyjnych w cienkich warstwach...: W badaniu wprowadzono technikę kolorymetryczną wykorzystującą błękit metylotymolowy do bezpośredniego wykrywania jonów miedzi(II) poprzez gradienty dyfuzyjne w cienkich warstwach, oferując proste i skuteczne narzędzie analityczne (McGifford et al., 2010).
  • Eksperymentalna korelacja między wartością pKa sulfonftalein a charakterem grup podstawników..: W ramach tych badań zbadano związek między wartościami pKa sulfonoftalein, w tym błękitu metylotymolowego, a ich grupami podstawników, zapewniając wgląd w lepsze zrozumienie i przewidywanie ich zachowania w różnych środowiskach chemicznych (Balderas-Hernández et al., 2008).
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne): 95,0 - 97,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Kolor: ≤ 10 Hazen
Wygląd: przechodzi test
Gęstość (d 20/20): 1,834 - 1,837
Chlorek (Cl): ≤ 0.1 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0,02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,05 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,01 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,1
Ca (Wapń): ≤ 0.2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.02 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.01 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.1
Ge (German): ≤ 0.05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,005 ppm
K (Potas): ≤ 0,1
Li (Lit): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.01 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,05 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 2 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.02 ppm
Sr (stront): ≤ 0.02 ppm
Ti (tytan): ≤ 0.1
Tl (tal): ≤ 0.05 ppm
V (wanad): ≤ 0.01 ppm
Zn (cynk): ≤ 0.05 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 2 ppm
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 5 ppm
Data ważności: patrz etykieta produktu.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 95-97%
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)