Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
425 °C
impurities
≤10 ppm Phosphate (PO4), ≤100 ppm Sulfated ash, ≤20 ppm Total sulfur (as SO4), ≤350 ppm Oxalic acid, ≤5 ppm Chloride (Cl), ≤50 ppm Insoluble matter, ≤50 ppm Sulfate (SO4)
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
cation traces
Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dwuskładnikowe mieszaniny meloksykamu i kwasu L-winowego do modulacji biodostępności doustnych postaci farmaceutycznych..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie kwasu L(+)-winowego w mieszaninach dwuskładnikowych w celu zwiększenia biodostępności meloksykamu po podaniu doustnym, co sugeruje potencjalne zastosowania w opracowywaniu bardziej skutecznych preparatów farmaceutycznych (Macasoi et al., 2024).
- Spektroskopia hiper-Ramana biomolekuł...: Badania te wykorzystują spektroskopię Hyper-Raman, technikę analityczną wzmocnioną przez kwas L(+)-winowy, aby zapewnić wgląd w dynamikę strukturalną biomolekuł, pokazując jej użyteczność w złożonych układach biologicznych (Marble et al., 2024).
- Nowe wieloskładnikowe kryształy berberyny o ulepszonych właściwościach farmaceutycznych..: Badanie to podkreśla zastosowanie kwasu L(+)-winowego w opracowywaniu nowych wieloskładnikowych kryształów, potencjalnie prowadzących do farmaceutyków o zwiększonej skuteczności i stabilności (Zhang et al., 2023).
- Deep Eutectic Solvent (DES) - One-Pot Multicomponent Green Approach for Naphthalimide-Centered Acridine-1,8-dione Derivatives and Their Photophysical Properties...: Badania pokazują syntezę złożonych związków organicznych przy użyciu kwasu L(+)-winowego jako składnika głębokiego rozpuszczalnika eutektycznego, podkreślając jego rolę w zielonej chemii (Rather et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 50 ppm
Spec. rotacja [α²0/D (20 %; woda w przeliczeniu na wysuszoną substancję): 12.0 - 12.8 °
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 5 ppm
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 20 ppm
Ca (wapń): ≤ 20 ppm
Cu (miedź): ≤ 5 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
Pb (ołów): ≤ 5 ppm
Szczawian (C₂O₄): przechodzi test
Kwas szczawiowy: ≤ 350 ppm
Popiół siarczanowy: ≤ 100 ppm
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0.2 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas L(+)-winowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?