Przejdź do
1.00807
Kwas trójchlorooctowy
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Trichloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2HCl3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-927-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Concentration:
≥99.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
711 °C
potency
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
≥99.5%
impurities
≤0.01% In water insoluble matter, ≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
color
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
1300 g/L
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm, nitrate (NO3-): ≤20 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloroacetic acid (TCA) is used in:
  • Ascorbic acid assay to homogenize microalgae samples under ice-cold conditions, facilitating the extraction of ascorbic acid (vitamin C).
  • Volatile Basic Nitrogen (VBN) assay to extract volatile basic nitrogen from the sample, aiding in the assessment of the freshness and quality of the meat.
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: bezbarwne, rozpływające się kryształy
Wygląd roztworu (200 g/l; woda): klarowny i bezbarwny
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0.01 %
Chlorek (Cl): ≤ 10 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 20 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 200 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 20 ppm
Cu (miedź): ≤ 5 ppm
Fe (żelazo): ≤ 10 ppm
Substancja łatwo zwęglająca się: przechodzi test pozytywnie
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 300 ppm
Other Notes
Zastępuje: TX1045; TX1045-5; TX1045-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas trójchlorooctowy
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
76-03-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?