Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
255 nm, ≥20%, 260 nm, ≥75%, 263 nm, ≥80%, 265 nm, ≥90%, 270 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 255 nm Amax: ≤0.70, λ: 260 nm Amax: ≤0.13, λ: 263 nm Amax: ≤0.10, λ: 265 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.01
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Investigation of anti-depression effects and potential mechanisms of the ethyl acetate extract of Cynomorium songaricum Rupr. through the integration of in vivo experiments, LC-MS/MS chemical analysis, and a systems biology approach.: This article describes the application of ethyl acetate in the extraction of antidepressant compounds, integrating chemical analysis with biological testing to explore therapeutic potentials (Zhang et al., 2023).
- Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum N33.2 and Their Biological Activities.: The use of ethyl acetate for extracting steroid compounds from marine fungi is discussed, focusing on the biological activities and potential pharmaceutical applications of these extracts (Hoang et al., 2023).
- Streptomyces sp. MNP32, a forest-dwelling Actinomycetia endowed with potent antibacterial metabolites.: This study details the extraction of antibacterial compounds using ethyl acetate from a forest-dwelling Actinomycetes species, contributing to the discovery of new antibiotics (Konwar et al., 2023).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?