Przejdź do
1.00898
Selektywny suplement E.coli / Coli
for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 10 vials, for use with ChromoCult® Coliform Agar
Synonim(y):
E. coli / antybiotyk z grupy coli Suplement selektywny, Dodatek E. coli / bakterii z grupy coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Cefsulodine, 2.5 mg per vial , Vancomycin, 2.5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
3.5-4.5 (25 °C, 14 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with ChromoCult® Coliform Agar, (1.10426)
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Suplement E. coli / Coliform jest mieszaniną dwóch antybiotyków w postaci liofilizowanej. Wankomycyna hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich. Cefsulodyna hamuje wzrost Pseudomonas spp. i Aeromonas spp. Ten selektywny suplement może być stosowany w połączeniu z większością pożywek wzbogacających E. coli / Coliform i pożywek do posiewu.
Application
E. coli / Coliform Selective-Supplement to dodatek do przygotowywania selektywnych pożywek do wykrywania bakterii E. coli / Coliform w wodzie, żywności i próbkach środowiskowych.
Analysis Note
Suplement testowany w agarze Chromocult Coliform nr art. 1.10426.
Odzysk na podłożu testowym
- Escherichia coli DSM 502:
≥ 70%
- Citrobacter freundii ATCC 8090: ≥ 70%
Wzrost
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063):
zahamowany
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): zahamowane
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): zahamowane
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): zahamowane
Kolor kolonii
- Escherichia coli DSM 502:
niebieski
- Citrobacter freundii ATCC 8090: czerwony
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowe.
Other Notes
Zastępuje: 1.00898
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)