Merck
1.00910
Zakres wrzenia benzyny lakowej 50-70°C
EMPLURA®
Synonim(y):
Petroleum ether
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
eCl@ss:
32150313
Bp:
50-70 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19-50 kPa ( 25 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19-50 kPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
>200 °C
potency
16750 mg/kg LD50, oral (Rat), 3350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
kinematic viscosity
0.4-0.7 cSt(20 °C)
bp
50-70 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Analysis Note
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Zakres wrzenia (50-70°C): ≥ 90 % (v/v)
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,654 - 0,670
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
<-31.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -35 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)