Przejdź do
1.00990
Ethanol
dried (max. 0.01% H2O)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-578-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
eCl@ss:
32140103
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
anhydrous
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.01% 2-Propanol (GC), ≤0.01% Acetone (GC), ≤0.01% Water, ≤0.05% Methanol (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
pharmaceutical
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryEthanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)