Yes, this product is packaged glass bottles.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Nazwa produktu
2-Propanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
potency
5045 mg/kg LD50, oral (Rat), 12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
sustainability
Sustainability features
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
• Detector-specific impurity control, targeting the precise analyte classes most detrimental to ECD (halogenated compounds) and FID (hydrocarbons and organic residues) performance, resp.
• Widest specified retention time range, guaranteeing a clean chromatographic baseline from early- to late-eluting analytes
• Batch-to-batch consistency, ensuring long-term reproducibility across routine and regulatory analytical workflows
Analysis Note
- GC-ECD (early retention window): ≤ 1 ng/mL relative to tetrachloromethane
- GC-ECD (late retention window): ≤ 2 pg/mL relative to lindane
- GC-FID: ≤ 2 ng/mL relative to n-tetradecane
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?