Przejdź do
1.01124
Diwodorofosforan amonu
cryst. extra pure
Synonim(y):
Dwufosforan amonu, jednozasadowy fosforan amonu, pierwotny fosforan amonu, ortofosforan monoamonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
solubility
368 g/L
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Diwodorofosforan amonu krystalicznie czysty nadaje się do stosowania w procesach farmaceutycznych.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodorofosforan amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)