Przejdź do
1.01192
monohydrat szczawianu dwuamonowego
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól amonowa kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-202-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
99.5-101.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
41.8 g/L (anhydrous substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (manganometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
solubility
41.8 g/L (anhydrous substance)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
480 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (manganometryczny): 99,5 - 101,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorki (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotany (NO₃): ≤ 0.002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0002 %
K (potas): ≤ 0,001 %
Mg (magnez): ≤ 0,001 %
Na (sód): ≤ 0,001 %
Pozostałość po prażeniu (jako siarczan): ≤ 0,02 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: AX1325; AX1325-2; AX1325-20; AX1325-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under monohydrat szczawianu dwuamonowego
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)