Przejdź do
1.01255
Roztwór chlorku potasu
nominal 111 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=1.0 mol/l) Certipur®
Synonim(y):
Potassium chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material
agency
ISO ((17025, 17034))
density
1.044 g/cm3
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest bezpośrednio identyfikowalny z odpowiednim pierwotnym materiałem referencyjnym z Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przewodność elektrolityczna tego standardu jest określana za pomocą miernika przewodności z akredytowanego laboratorium kalibracyjnego Merck.
Szczegóły dotyczące daty ważności, zdrowia i bezpieczeństwa, przechowywania i obsługi oraz związanej z tym niepewności są udokumentowane w certyfikacie analizy.
Odwiedź certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Używany jako wzorzec kalibracyjny do pomiaru przewodności elektrolitycznej w roztworze wodnym, zwykle w celu określenia stałej ogniwa przewodności lub jako próbka kontrolna.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 110,0 - 112,0 mS/cm
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorku potasu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)