Przejdź do
1.01307
Żółty tytanowy (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Żółcień Claytona, Naftamina G, Żółcień tiazolowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H19N5Na2O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
695.72
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-377-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Żółty tytanowy (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
loss
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposition)
solubility
29 g/L
bulk density
310 kg/m3
λmax
398-402 nm (buffer pH 7.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; bufor pH 7,0; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 350
Zakres przejścia: pH 12,0 - pH 13,0Żółty - pomarańczowy
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 8 %
Przydatność jako odczynnik (dla magnezu): przechodzi pomyślnie test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)