Wskaźniki
Wskaźniki do miareczkowania i innych zastosowań
Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości wskaźników do obserwacji reakcji chemicznych. Nasze produkty dostępne w opakowaniach o różnej wielkości pozwalają uzyskać wszystkie wskaźniki do konkretnych zastosowań z jednego źródła. Nasze wskaźniki umożliwiają dokładne określenie punktu końcowego dla szerokiej gamy typów miareczkowania.
Nasza oferta obejmuje wskaźniki kwasowo-zasadowe (pH), wskaźniki kompleksowe lub metalowe, wskaźniki fluorescencyjne i redoks. Oferujemy również specjalne wskaźniki dostosowane do dokładnych wymagań aplikacji. Wszystkie nasze wskaźniki są rygorystycznie testowane, aby zapewnić dokładne, wiarygodne i powtarzalne wyniki.
Wskaźniki do analizy farmakopealnej
W ramach bogatego portfolio precyzyjnych wskaźników do niezawodnego klasycznego miareczkowania, oferujemy szeroką gamę specjalnie zaprojektowanych i rygorystycznie przetestowanych wskaźników do analizy farmakopealnej. Te wysokiej jakości wskaźniki są w pełni zgodne z globalnymi autorytatywnymi wytycznymi dotyczącymi jakości i spełniają normy Reag. Ph Eur i ACS.
Produkty
Wskaźniki kwasowo-zasadowe (pH)
Wskaźnik kwasowo-zasadowy lub wskaźnik pH jest słabym kwasem lub słabą zasadą, która wykazuje zmianę koloru wraz ze zmianą stężenia jonów wodoru (H+) lub wodorotlenku (OH-) w roztworze wodnym. Wskaźniki pH są używane głównie w zastosowaniach laboratoryjnych do identyfikacji punktu końcowego reakcji kwasowo-zasadowej i ilościowego określania zawartości kwasu lub zasady w roztworze. Używany jako szybki wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniu kwasowo-zasadowym, wskaźnik ulega zmianie koloru w punkcie równoważności, umożliwiając użytkownikowi wizualne rozpoznanie punktu końcowego miareczkowania.
Wskaźniki kompleksowe lub metalowe
Wskaźniki kompleksowe lub metalowe to materiały organiczne, które ulegają określonej zmianie koloru po skompleksowaniu z określonymi jonami metali.
Są one stosowane w wolumetrycznym analitycznym oznaczaniu stężenia jonów metali, takim jak oznaczanie twardości wody.
Wskaźniki fluorescencji
Wskaźniki fluorescencji to związki, które wykazują zmianę swoich właściwości fluorescencyjnych w wyniku zmiany stężenia jonów wodoru, potencjału utleniania lub stężenia jonów metali. Wskaźniki fluorescencji są niezbędne do określenia punktu końcowego miareczkowania strąceniowego, w którym dobrze zdefiniowana zmiana jednej z tych właściwości występuje w punkcie równoważności.
Mogą być również używane do barwienia i wizualizacji komórek, składników komórkowych, chromosomów i bakterii, a także do wykrywania reakcji antygen-przeciwciało.
Wskaźniki redoks
Wskaźniki redoks to związki, które wykazują zmianę koloru przy określonych wartościach różnicy potencjałów. Wskaźniki te mają zredukowane i utlenione formy w różnych kolorach. Wskaźniki redoks są wykorzystywane w laboratoriach do śledzenia reakcji redoks, określania przybliżonych potencjałów redoks i wskazywania punktu końcowego miareczkowania redoks (w oksymetrii). Kolor wskaźników redoks nie zmienia się przy określonej wartości pH, ale przy określonym potencjale redoks, znajdującym się bliżej punktu równoważności reakcji.
Powiązane zasoby
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.