Przejdź do
1.01342
LEVINE-EMB-agar
for the isolation and differentiation of E.coli and Enterobacter
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1 (37 °C, 36 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
36 g/L
bulk density
630 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli
General description
do izolacji i różnicowania E.coli i Enterobacter
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)klarowny do prawie klarownegoWygląd (kolor)czerwono-brązowyWartość pH (25 °C)6.9 - 7.3To podłoże zawsze zawiera drobny osad w różnym stopniu.Odzysk na pożywce testowej (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))≥ 50 %Odzysk na pożywce testowej (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))≥ 50 %Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli 194)≥ 50 %Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))≥ 50 %Wzrost (Shigella sonnei ATCC 11060)dobry do bardzo dobregoWzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))dobry do bardzo dobregoWzrost (Proteus mirabilis ATCC 14273)dobry do bardzo dobregoWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))brak do słabegoPołysk metaliczny (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Metaliczny połysk (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))+Metaliczny połysk (Escherichia coli 194)+Metaliczny połysk (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))-Metaliczny połysk (Shigella sonnei ATCC 11060)-Metaliczny połysk (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))-Metaliczny połysk (Proteus mirabilis ATCC 14273)-Inkubacja: 24 godz. 35 °C.
E.coli i E.cloacae testowane metodą płytek spiralnych, inne szczepy metodą trzech pętli.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)