Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-653-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
38060602
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
solubility
8 g/L
density
5.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
application(s)
cannabis testing
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 98.5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Miedź): ≤ 50 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 50 ppm
Pb (Ołów): ≤ 50 ppm
Substancje niewytrącane przez kwas solny (jako SO₄): ≤ 0,3%.
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Miedź): ≤ 50 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 50 ppm
Pb (Ołów): ≤ 50 ppm
Substancje niewytrącane przez kwas solny (jako SO₄): ≤ 0,3%.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan srebra
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?