Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ten produkt jest bezpośrednio identyfikowalny z odpowiednim pierwotnym materiałem referencyjnym z Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przewodność elektrolityczna tego wzorca jest walidowana przy użyciu konduktometru z akredytowanego laboratorium kalibracyjnego Merck.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do stosowania w roztworze wodnym do pomiaru stałej ogniwa przewodności lub jako próbka kontrolna.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 0,144 - 0,150 mS/cm
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorku potasu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?