Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 795,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
form
solid
potency
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble), ≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3), ≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
mp
>1450 °C (decomposition)
solubility
0.02 g/L
density
4.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, Sr: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,015 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.002 %
Siarczek (S): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,02 %
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0,02 %
Sr (stront): ≤ 0,3 %
Suma alkaliów (rozpuszczalnych w wodzie): ≤ 0,002 meq/g
Substancje utleniające (jako NO₃): ≤ 0,005 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan baru
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?