Przejdź do
1.01758
Acid Capacity Cell Test, photometric
photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
120 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek pojemności kwasowej do pH 4,3 (całkowita zasadowość), photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 120 tests
analyte functional class(es)
acid capacity
measuring range
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Pojemność kwasowa lub twardość węglanowa / całkowita zasadowość odnosi się do zdolności buforowania roztworu przed zakwaszeniem. Zależy ona od stężenia węglowodorów i węglanów. Reagują one w teście ze wskaźnikiem, tworząc niebieski kolor, który jest określany fotometrycznie. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami. Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia płynne rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. La referencia 1.01758 (test de dureza total) es válida para un Spectroquant NOVA 60?
    1 answer
    1. Yes, this product is valid for use with the Spectroquant® NOVA 60 A. However, it measures acid capacity/total alkalinity, not total hardness.