Przejdź do
1.01770
Zakres wrzenia benzyny lakowej 100-140°C
(naphtha benzine) EMPLURA®
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12191502
Bp:
107-137 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
30-40 hPa ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.01770, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
30-40 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
250 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water, ≤0.05% Aromatics (as toluol)
evapn. residue
≤0.005%
kinematic viscosity
0.76 cSt(25 °C)
bp
107-137 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-10 °C
density
0.728 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Ekstrakty z egzokarpów Ginkgo biloba L: Wykorzystując benzynę lakową do ekstrakcji rozpuszczalnikiem, badania te badają potencjał przeciwdrobnoustrojowy ekstraktów z egzokarpu Ginkgo biloba L. przeciwko opornemu na metycylinę Staphylococcus aureus, wskazując na jego znaczącą rolę w zastosowaniach farmaceutycznych (Wei et al., 2024).
  • Tworzenie mezoporów w katalizatorze ZSM-5 do produkcji aromatów: To zastosowanie benzyny z ropy naftowej w syntezie odpadowego glicerolu pochodzącego z biodiesla pokazuje innowacyjne zastosowanie w procesach katalitycznych w celu zwiększenia produkcji aromatów, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i chemii przemysłowej (Kumar et al., 2024).
  • Szybka chromatografia przeciwprądowa dla bioaktywnych izomerów neolignanów: Demonstrując wykorzystanie benzyny lakowej w technikach chromatograficznych, metoda ta znacząco pomaga w izolacji złożonych związków organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanych badań w dziedzinie chemii produktów naturalnych (Xiao i in., 2024).
  • Połknięcia węglowodorów i kontrola zatruć: Chociaż pośrednio powiązane, badanie wykorzystuje dane dotyczące spożycia węglowodorów w celu podkreślenia znaczenia ocen bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w stosowaniu produktów ropopochodnych, w tym benzyny, w kontekście zdrowia publicznego (Palmer et al., 2023).
Analysis Note
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Zakres wrzenia (dolna wartość): ≥ 100,0 °C
Zakres wrzenia (górna wartość): ≤ 140,0 °C
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,720 - 0,733
Aromaty (jako toluol): ≤ 0,05 %
Substancje łatwo zwęglające się: odpowiada
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,005 %
Woda: ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)