Przejdź do
1.01799
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
136,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
165,00 zł
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
269,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
279,00 zł
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
280,00 zł
180 L
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
11 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38060101
Concentration:
69%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
136,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy 69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
69%
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
solubility
water: soluble
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Kwas azotowy 69% (do analizy) może być stosowany jako odczynnik do kontrolowania wartości pH w systemie chromatografii cieczowej o oddziaływaniu hydrofilowym (HILIC) do analizy związków polarnych w złożonych próbkach.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 69%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. 1017990510 is this product 500 ml?
    1 answer
    1. This product is offered in a 1 liter, 2.5 liter, and 180 liter pack size. Please see the following links to review Nitric Acid products which are offered in 500 mL pack sizes:
      70% https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/438073
      65% – 70% https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/nx0408
      60% https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101518
      90% https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/695041
      90% https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/309079
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?