Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
analyte functional class(es)
volatiles
analyte chemical class(es)
organic acids
measuring range
50-3000 mg/L (acetic acid), 50-3000 mg/L (butyric acid)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Hydroxamic acids / iron(III) salt)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 50 - 3000 mg/l Spectroquant®
Odczynnik do oznaczania lotnych kwasów organicznych Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie stężenia niższych kwasów tłuszczowych ("lotnych kwasów organicznych") w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W środowisku kwaśnym niższe kwasy tłuszczowe reagują z diolem, tworząc estry kwasów tłuszczowych, które są następnie przekształcane w kwasy hydroksamowe za pomocą hydroksyloaminy. Te z kolei reagują z jonami żelaza(III) tworząc czerwone kompleksy, które są oznaczane fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Odczynnik do oznaczania lotnych kwasów organicznych Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie stężenia niższych kwasów tłuszczowych ("lotnych kwasów organicznych") w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W środowisku kwaśnym niższe kwasy tłuszczowe reagują z diolem, tworząc estry kwasów tłuszczowych, które są następnie przekształcane w kwasy hydroksamowe za pomocą hydroksyloaminy. Te z kolei reagują z jonami żelaza(III) tworząc czerwone kompleksy, które są oznaczane fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
wgk
WGK 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?