Przejdź do
1.01830
Acetic acid (glacial)
100%, for analysis EMPARTA® ACS
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Kwas etanowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99.7% (acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas octowy (lodowaty) 100%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.7% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.0004 meq/g Titratable base, ≤100 ppm Acetic anhydride
evapn. residue
≤10 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤1 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Application
  • Badanie przesiewowe ultrastabilnych kwasów (fenazino)dioksyalkanowych o różnych długościach łańcucha rozpuszczalnego w wodzie dla wodnych przepływowych baterii redoks o dużej pojemności: Badanie to bada zastosowanie związków na bazie fenaziny, w których pochodne kwasu octowego działają jako rozpuszczalne mediatory w przepływowych bateriach redoks, oferując wgląd w optymalizację elektrolitów akumulatorowych w celu zwiększenia pojemności i stabilności (Liu et al., 2024).
  • Synteza kowalencyjnych struktur organicznych (COF) połączonych z iminami w środowisku wodnym i wytwarzanie wolnostojących nanowłókien celulozowych@COF: Badania te pokazują zastosowanie kwasu octowego w przyjaznej dla środowiska syntezie kowalencyjnych struktur organicznych połączonych iminą, podkreślając jego rolę w promowaniu praktyk zielonej chemii w materiałoznawstwie (Kong et al., 2024).
  • Zielona, bezpieczna i niezawodna synteza bimetalicznych nanozymów MOF-808 o zwiększonej stabilności wodnej i reaktywności do zastosowań biologicznych: Lodowaty kwas octowy jest używany do modulowania pH podczas syntezy nanozymów MOF-808, poprawiając ich biologiczną kompatybilność i stabilność do potencjalnych zastosowań terapeutycznych (Simms et al., 2024).
  • Dwufunkcyjny materiał hybrydowy ZnO-MOF domieszkowany manganem o zwiększonej stabilności hydrolitycznej: W tym badaniu kwas octowy jest integralną częścią syntezy szkieletu metaloorganicznego na bazie ZnO, zwiększając jego stabilność hydrolityczną i funkcjonalność jako czujnika do monitorowania środowiska (Asadevi et al., 2023).
  • Ekstrakcja nukleotydów z suplementów diety za pomocą nowo zsyntetyzowanych adsorbentów: Badania wykorzystują kwas octowy w procesie ekstrakcji nukleotydów z suplementów diety, wykazując jego skuteczność w zwiększaniu wydajności i czystości ekstrahowanych związków (Studzińska i in., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasomierz): ≥ 99,7%
Kolor: ≤ 10 Hazen
Miareczkowalna zasada: ≤ 0,0004 meq/g
Bezwodnik octowy: ≤ 100 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 1 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1 ppm
Fe (żelazo): ≤ 0,2 ppm
Substancje redukujące dichromian potasu: test pozytywny
Substancje redukujące nadmanganian potasu: test pozytywny
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 10 ppm
Test rozcieńczenia: test pozytywny
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy (lodowaty) 100%
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)