Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Concentration:
68.0-70.0% HNO3
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kwas azotowy 69%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
form
liquid
concentration
68.0-70.0% HNO3
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.200 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤1 ppm Sulphate (SO4)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 68,0 - 70,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd: przechodzi test
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.2 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,200 ppm
Pozostałość po zapłonie (jako SO₄): ≤ 5 ppm
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd: przechodzi test
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.2 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,200 ppm
Pozostałość po zapłonie (jako SO₄): ≤ 5 ppm
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 69%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?