Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł | |
3 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5860,00 zł |
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 26 390,00 zł | |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 29 310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
Quality Segment
biological source
non-animal source
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
cooler
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Companion feed for fed-batch CHO cell culture processes with Cellvento® CHO-200 medium.
- Optimized for CHO-S cells (including GS expression systems); may also be suitable for other CHO cell lines.
- Supports biotherapeutic manufacturing, including recombinant protein production, across research, process development, and manufacturing scales.
- Enables feeding strategy optimization — including feed volume, frequency, and supplement levels — to enhance viable cell density, viability, and product titer throughout the fed-batch culture.
Features and Benefits
- Chemically defined formulation – All components are of non-animal origin, eliminating undefined biological variability and supporting bioprocess development for biotherapeutic manufacturing.
- Concentrated nutrient feed – Delivers amino acids, vitamins, salts, and trace elements to replenish depleted nutrients and sustain cell performance in extended fed-batch cultures.
- Dry powder format: Easy to store and handle.
- Optimized for CHO-S fed-batch processes – Designed to work with Cellvento® CHO-200 medium to support cell growth, viability, and recombinant protein productivity in biotherapeutic manufacturing.
Preparation Note
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10124-36-4
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia