Przejdź do
1.01963
Wodorowinian potasu
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 3.639 / pH(S) = 3.557 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Dwuwinian potasu, KHT, Winian kwasu potasowego, Winian monopotasowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5KO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
212-769-1
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
pH
3.4-3.7 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
250 °C (decomposition)
solubility
5.7 g/L
bulk density
720 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
General description
Certyfikowane wtórne standardowe bufory referencyjne Certipur® służą do precyzyjnej kalibracji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH i roztworów buforowych. Są one kontrolowane pod względem jakości i kwalifikowane w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych ISO/IEC 17025 i 17034 w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardowych materiałów odniesienia (SRM) zgodnie z normami DIN 19266, IUPAC, NIST i Ph. Eur. Materiały referencyjne Certipur® oferują maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pomagają uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wodorowinian potasu [pH(S) = 3,639 / pH(S) = 3,557 (25 °C)] jest certyfikowanym buforem wzorcowym stosowanym jako bufor kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH.
Features and Benefits
  • Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
  • Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest mierzona za pomocą potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi względem podstawowych SRM NIST i PTB [pH(S) = 3,639 / pH(S) = 3,557 (25 °C)].
  • Jest to certyfikowany materiał odniesienia (CRM) oferowany w czystym formacie.
  • Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania instrumentów pH oraz do testowania innych roztworów buforowych.
Analysis Note
Wartość pH (25 °C): 3,634 - 3,640
Tożsamość: przechodzi test pozytywnie
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)