Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2750,00 zł
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
610 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
bulk density
300‑500 kg/m3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)C(O)C.[O-]C(=O)C(O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium lactate pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia