Przejdź do
1.02276
Azotan(IV) ceru(II) amonu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
azotan(IV) di-amonu-heksanitratocerat(IV), azotan(IV) ceru amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.22
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
240-827-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline
Solubility:
919-1020 g/L
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
form
crystalline
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
mp
>400 °C
solubility
919-1020 g/L
density
2.49 g/cm3 at 24 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ce+4].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemiluminescencyjna metoda wykrywania fluorochinolonów w próbkach mleka oparta na wielopompowym systemie przepływowym...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę wykrywania fluorochinolonów w mleku przy użyciu wielopompowego systemu przepływowego zintegrowanego z detekcją chemiluminescencyjną ułatwioną przez azotan(IV) ceru amonowego. Badania podkreślają zastosowanie azotanu ceru(IV) amonu we wzmacnianiu chemiluminescencji i poprawie limitów wykrywalności w testach bezpieczeństwa żywności (Vakh et al., 2019).
Analysis Note
Test (potencjometryczny, (NH₄)₂ [Ce(NO₃)₆!: ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie siarkowym: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,003 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan(IV) ceru(II) amonu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)